Merck
552933
Sigma-Aldrich
2,2′-ジピリジル N-オキシド
98%
別名:
2,2′-ジピリジル 1-オキシド, 2,2′-ジピリジル N-オキシド, 2,2′-ジピリジン N-オキシド, 2,2′-ビピリジン1-オキシド, 2,2′-ビピリジン一酸化物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8N2O
CAS番号:
分子量:
172.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
mp
59-63 °C (lit.)
SMILES記法
[O-][n+]1ccccc1-c2ccccn2
InChI
1S/C10H8N2O/c13-12-8-4-2-6-10(12)9-5-1-3-7-11-9/h1-8H
InChI Key
KIKATWFLYDKKOL-UHFFFAOYSA-N
詳細
2,2′-ジピリジル N-オキシドは、2,2′-ビピリジンのモノ-N-オキシドです。キレート剤として広く使用されています。2,2′-ビピリジン N-オキシドは、遷移金属過塩素酸塩および二価3d金属硝酸塩と容易に錯体を形成します。2,2′-ビピリジルから調製できます。
アプリケーション
2,2′-ジピリジル N-オキシド(Obpy)は以下の合成で使用される場合があります:
  • 2,2′-ビピリジル-6-カルボニトリル
  • 硫酸中の亜硝酸カリウムとの反応による4-ニトロ-2,2′-ビピリジル N-オキシド
  • Eu(TTA)3(Obpy)、ユウロピウム(III)クロリド六水和物(EuCl3.6H2O)および2-テノイルトリフルオロアセトネート(TTA)との反応を介して得られる電子発光赤色放射体(エレクトロルミネッセンス赤色エミッター)
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
552933-1G:
552933-5G:
552933-BULK:
552933-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
N*-N*-S* tridentate ligand system as potential antitumor agents.
Antonini I, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 24(10), 1181-1184 (1981)
Bipyridyl substituted triazoles as hole-blocking and electron-transporting materials for organic light-emitting devices.
Ichikawa M, et al.
Organic Electronics, 9(1), 77-84 (2008)
2, 2'-bipyridine n-oxide and 1, 10-phenanthroline n-oxide complexes with divalent 3d metal nitrates.
Speca AN, et al.
J. Inorg. Nucl. Chem., 36(12), 3751-3761 (1974)
A high yielding preparation of 2, 2'-bipyridine-1-oxide.
Joachim DFW and Betania D'heni M.
Organic preparations and procedures international, 30(4), 467-469 (1998)
2, 2'-Bipyridine N-oxide chelates with divalent 3d metal perchlorates.
Speca AN, et al.
Inorganic Chemistry, 12(6), 1221-1226 (1973)