Merck
328294
Sigma-Aldrich
ジメチルホスフィン酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2P(O)OH
CAS番号:
分子量:
94.05
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
85-89 °C (lit.)
SMILES記法
CP(C)(O)=O
InChI
1S/C2H7O2P/c1-5(2,3)4/h1-2H3,(H,3,4)
InChI Key
GOJNABIZVJCYFL-UHFFFAOYSA-N
詳細
Infrared spectra for gaseous and polycrystalline samples of dimethylphosphinic acid at various temperatures are reported. The molecular structure of the hydrogen bonded cyclic dimer of dimethylphosphinic acid was studied by gas-phase electron diffraction at 433K.
アプリケーション
Dimethylphosphinic acid was used in preparation of microcrystalline organometallic coordination polymer.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
328294-100MG:
328294-VAR:
328294-500MG:
328294-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Gas-phase electron diffraction study of cyclic dimer of dimethylphosphinic acid (Me< sub> 2</sub> P (? O) OH)< sub> 2</sub> using quantum chemical data and a priori force field.
Khaikin LS, et al.
Journal of Molecular Structure, 658(3), 153-170 (2003)
First example of the ABC ? (OH) absorption structure for both gaseous and crystalline phase: infrared studies of dimethylphosphinic acid.
Tokhadze KG, et al.
Journal of Molecular Structure, 404(1), 55-62 (1997)
Christopher M. Barnes et al.
Inorganic chemistry, 36(25), 5793-5798 (2001-10-24)
The microcrystalline organometallic coordination polymer [Ru(2){&mgr;(2):&mgr;(2):eta(2)-O(2)PMe(2)}(2)(CO)(4)](n)() which results from the oxidative addition of dimethylphosphinic acid to triruthenium dodecacarbonyl has been structurally characterized by X-ray powder diffraction, lambda = 1.149 49(1) Å, at 295 and 50 K. At room temperature the