安全性情報
1.03098
Supelco
2,2′-Bipyridine
GR for analysis (reagent for iron(II) and molybdenum) ACS
別名:
2,2′-Bipyridine, Reagents for Iron(II) and molybdenum, α,α′-Dipyridyl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8N2
CAS番号:
分子量:
156.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
206-674-4
NACRES:
NB.21
グレード
ACS reagent
品質水準
形状
solid
有効性
100 mg/kg LD50, oral (Rat)
625-1250 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
7.5 (25 °C, 5 g/L in H2O)
bp
272 °C/1013 hPa
mp
70-72 °C
転移温度
flash point 121 °C
かさ密度
500 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C10H8N2/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10/h1-8H
InChI Key
ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • A novel high-throughput analytical method to quantify microplastics in water by flow cytometry.: In this paper water is used to wash the Natural aquarium silica sand and also to prepare the model for the removal of microplastics. (Li et al., 2023).
アナリシスノート
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99.5 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: 70 - 72 °C
Absorbance of solution (50% w/v; methanol): conforms
Sensitivity (to ferrous ion): passes test
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
267.8 °F - closed cup
引火点(℃)
131 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2