グレード
anhydrous
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
Redi-Dri™
アッセイ
99%
フォーム
powder or crystals (anhydrous)
品質
free-flowing
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
273 °C (lit.)
mp
70-73 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
c1ccc(nc1)-c2ccccn2
InChI
1S/C10H8N2/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10/h1-8H
InChI Key
ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
267.8 °F - closed cup
引火点(℃)
131 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
798533-50G:
798533-1KG:
798533-VAR:
798533-100G:
798533-500G:
798533-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.