Merck
R7397
Sigma-Aldrich
ProtectRNA RNase阻害剤 500×濃度
RNase inhibitor for in situ hybridization assays
別名:
リボヌクレアーゼ阻害剤ProtectRNA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106300
NACRES:
NA.52
品質水準
フォーム
liquid
保管温度
2-8°C
詳細
その他の酵素活性が必要なシステムでは推奨されません。
ProtectRNAリボヌクレアーゼ(RNase)阻害剤は、RNaseおよびDNase、逆転写酵素、一部のRNAおよびDNAポリメラーゼ、タンパク質合成酵素、およびいくつかの制限エンドヌクレアーゼなどの、ほとんどの核酸結合酵素を阻害します。その一方で、ProtectRNAはDNAおよびRNAハイブリダイゼーションに干渉しません。ProtectRNAのヌクレアーゼ阻害剤としての作用は、in situハイブリダイゼーションのために有効に使用できます。ProtectRNAは、in situハイブリダイゼーションのすべてのステップにおいて組織RNAをRNase分解から保護するために役立ちます。ハイブリダイゼーションが完了するまでの早ければ脱パラフィンステップから、使用するすべての水溶液にProtectRNAを添加することが推奨されます。
アプリケーション
ProtectRNA RNase阻害剤500×濃縮は、以下に使用されています:
  • RNA抽出
  • レーザーキャプチャー顕微鏡法のための組織切片作製および染色
  • 海馬からの血管の分離
ProtectRNA RNase阻害剤、500×濃縮はRNase阻害剤です。
ほとんどの核酸結合酵素の強力な阻害剤であるため、RNase阻害剤として有用。特にin situハイブリダイゼーションを実施する際に有用。使用されるすべての水性溶液に添加された場合、特別なガラス器具の洗浄や洗浄後処理が不要になります。500x濃縮は経済的で、2 mlで1,000 mlの溶液を処理できます。その他の酵素活性が必要な系での使用は推奨されません。
特徴および利点
  • 500×濃縮は経済的です
  • 特別なディッシュ洗浄や、“洗浄後のクリーニングと処理が不要になります。
数量
2 mLで1,000 mLの溶液を処理することができます。
その他情報
本製品は、R&Dにのみ使用でき、薬剤、家庭用、または他の用途には使用できません。
法的情報
ProtectRNA is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
140.0 °F - closed cup
引火点(℃)
60 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
R7397-15ML:
R7397-BULK:
R7397-VAR:
R7397-30ML:4548173951249
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Intestinal epithelial cells express immunomodulatory ISG15 during active ulcerative colitis and Crohn?s disease
?stvik AE, et al.
Journal of Crohn's & Colitis, 14(7), 920-934 (2020)
RNA Sequencing of Intestinal Enterocytes Pre-and Post-Roux-en-Y Gastric Bypass Reveals Alteration in Gene Expression Related to Enterocyte Differentiation, Restitution, and Obesity with Regulation by Schlafen 12
Vomhof-DeKrey E E, et al.
Cells, 11(20), 3283-3283 (2022)
Gene expression analysis of interferon kappa in laser capture microdissected cervical epithelium.
DeCarlo CA
Analytical Biochemistry, 381(1), 59-66 (2008)
Recovery of high-quality RNA from laser capture microdissected human and rodent pancreas.
Butler AE
Journal of Histotechnology, 39(2), 59-65 (2016)
Potential neurotoxicity of titanium implants: Prospective, in-vivo and in-vitro study
Shahar S, et al.
Biomaterials, 276, 121039-121039 (2021)