詳細
Sodium content >=5.8%
形状
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
不純物
Protein, none detected
色
off-white to light brown
white to off-white
溶解性
aqueous buffer: soluble
water: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C15H31N3O13P2/c16-13-1-7(20)11(28-13)5-25-32(21,22)31-9-3-15(18)29-12(9)6-26-33(23,24)30-8-2-14(17)27-10(8)4-19/h7-15,19-20H,1-6,16-18H2,(H,21,22)(H,23,24)
InChI Key
AWBASQCACWFTGD-UHFFFAOYSA-N
詳細
警告
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
262012-270GM:
262012-100GM:
262012-GM:
262012-5GM:
262012-1GM:
262012-500GM:
262012-0GM:
262012-300GM:
試験成績書(COA)