由来生物
bovine
品質水準
無菌性
non-sterile
フォーム
lyophilized powder
テクニック
ELISA: suitable
bioconjugation: suitable
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
bovine ... ALB(280717)
詳細
マレイミド活性化BSAはすぐに使える凍結乾燥品でご提供しているため、担体タンパク質の時間のかかる活性化や精製ステップが不要です。マレイミド活性化BSAには、BSA分子1つにつき約5~15のマレイミド基が含まれています。システイン含有ペプチドとの結合反応はpH 6.6~7.0で実施されます。結合の程度は、システイン含有ペプチドの未反応チオール基を検出するエルマン試薬を用いる比色アッセイにより測定することができます。
アプリケーション
マレイミド活性化BSAはペプチド結合において使用されてきました。
マレイミド活性化BSA(mBSA)は、システイン含有ペプチドまたはチオール含有ハプテンとの結合で使える反応性マレイミド基を表面に持ちます。マレイミド基とチオール基の反応は、穏やかなカップリング条件下(pH 6.5~7.5)で迅速かつ選択的に進み、共有結合した安定なペプチド・タンパク質複合体が得られ、この複合体は免疫化プロトコールや抗体スクリーニング法において使用される可能性があります。
物理的形状
各バイアルとも5 mgマレイミド活性化BSA含有。凍結乾燥品(10 mMリン酸ナトリウムバッファー、pH 6.6、0.115 mM NaCl、1 mM EDTA、安定剤として40 mMショ糖)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
B7542-VAR:
B7542-BULK:
B7542-5MG-PW:
B7542-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
International journal of oncology, 54(6), 2200-2210 (2019-05-14)
Helicobacter pylori (HP) is a pathogenic bacterium associated with chronic gastritis, gastric ulcer and gastric cancer. In the present study, the primary carcinogenesis process of normal gastric epithelial cells (GES‑1) infected with HP was investigated. It was determined that infected gastric
PLoS neglected tropical diseases, 11(10), e0005972-e0005972 (2017-10-11)
Chagas Disease, caused by the protozoan Trypanosoma cruzi, is a major health and economic problem in Latin America for which no vaccine or appropriate drugs for large-scale public health interventions are yet available. Accurate diagnosis is essential for the early