詳細
L-α-phosphatidylcholine (Egg, Chicken), chloroform
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (840051C-25mg)
pkg of 2 × 20 mL (840051C-1g)
pkg of 2 × 4 mL (840051C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (840051C-500mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
濃度
10 mg/mL (840051C-25mg)
25 mg/mL (840051C-1g)
25 mg/mL (840051C-200mg)
25 mg/mL (840051C-500mg)
脂質タイプ
phospholipids
phosphoglycerides
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C42H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,40H,6-19,22-39H2,1-5H3/b21-20-/t40-/m1/s1
InChI Key
WTJKGGKOPKCXLL-VYOBOKEXSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- 単層膜小胞の作製に
- プロテオリポソーム再構築用のリポソーム調製に
- 脂質移動アッセイにおけるリポソーム成分として
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
よく一緒に購入される製品
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
840051C-VAR:
840051C-1G:4548174015285
840051C-25MG:4548174015308
840051C-200MG:4548174015292
840051C-500MG:4548174015315
840051C-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック