Merck
840042C
Avanti
Liver PI
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
L-α-ホスファチジルイノシトール(肝臓、ウシ)(ナトリウム塩)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (840042C-10mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (840042C-25mg)
pkg of 1 × 4 mL (840042C-100mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
10 mg/mL (840042C-10mg)
10 mg/mL (840042C-25mg)
25 mg/mL (840042C-100mg)
脂質タイプ
phosphoglycerides
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@H]1[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)OP([O-])(OC[C@@]([H])(COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)=O.[Na+]
InChI
1S/C47H83O13P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(49)59-39(38-58-61(55,56)60-47-45(53)43(51)42(50)44(52)46(47)54)37-57-40(48)35-33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17,19,22,24,28,30,39,42-47,50-54H,3-10,12,14-16,18,20-21,23,25-27,29,31-38H2,1-2H3,(H,55,56);/q;+1/p-1/b13-11-,19-17-,24-22-,30-28-;/t39-,42?,43-,44?,45?,46?,47-;/m1./s1
InChI Key
NHSOICFDOXKHEC-ZGISKSNKSA-M
関連するカテゴリー
詳細
Liver PIは、天然のホスファチジルイノシトールです。ホスファチジルイノシトール(PI)は、イノシトール頭基を有するホスホグリセリドです。これは、細胞膜の重要なリン脂質構成要素です。
アプリケーション
Liver PIは、リポソームの調製に使用されています。
包装
5 mL透明ガラス密封アンプル(840042C-10 mg)
5 mL透明ガラス密封アンプル(840042C-100 mg)
5 mL透明ガラス密封アンプル(840042C-25 mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
840042C-25MG:4548174019061
840042C-10MG:4548174019054
840042C-100MG:4548174019078
840042C-VAR:
840042C-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 10
1 of 10
Molecular Mechanisms Of Drug Action (2000)
Determination of VPS34/PIK3C3 Activity in vitro Utilising 32P-gammaATP
Munson MJ and Ganley IG
Bio-protocol, 6(16) (2016)
Cell Biology (2007)
Ruzica Bago et al.
The Biochemical journal, 463(3), 413-427 (2014-09-02)
The Vps34 (vacuolar protein sorting 34) class III PI3K (phosphoinositide 3-kinase) phosphorylates PtdIns (phosphatidylinositol) at endosomal membranes to generate PtdIns(3)P that regulates membrane trafficking processes via its ability to recruit a subset of proteins possessing PtdIns(3)P-binding PX (phox homology) and
Eric S Melby et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 34(36), 10793-10805 (2018-08-14)
Molecular understanding of the impact of nanomaterials on cell membranes is critical for the prediction of effects that span environmental exposures to nanoenabled therapies. Experimental and computational studies employing phospholipid bilayers as model systems for membranes have yielded important insights