Merck
P2517
Sigma-Aldrich
L-α-ホスファチジルイノシトール アンモニウム塩 溶液 ウシ肝臓由来
10 mg/mL in chloroform, ≥98% (TLC)
別名:
1,2-ジアシル-sn-グリセロ-3-ホスホ-(1-D-myo-イノシトール), PI, PtdIns
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
濃度
10 mg/mL in chloroform
保管温度
−20°C
生物化学的/生理学的作用
ホスファチジルイノシトールは、シクロヘキサノール頭部基にイノシトールを有するホスホグリセリドです。ホスファチジルイノシトールシグナル伝達経路は、2つのセカンドメッセンジャーを産生するためdouble signaling pathwayとも呼ばれています。植物における多数の生理学的プロセスと関連しています。これには、花粉および脈管器官の成長、根および根毛の成長、ホルモン反応ならびにストレス耐性が含まれます。
リン脂質膜成分で、イノシト-ルリン酸の前駆体です。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のPhosphoinositide Kinases(ホスホイノシチドキナーゼ)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
その他情報
主としてステアリン酸およびアラキドン酸を含有します。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P2517-10MG:4548173909028
P2517-50MG:4548173909042
P2517-VAR-N:
P2517-BULK-N:
P2517-PH:
P2517-BULK:
P2517PROC:
P2517-25MG:4548173909035
P2517-VAR:
P2517-5MG:4548173909059
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cell Biology, 471-471 (2007)
Sarah J Tilley et al.
Structure (London, England : 1993), 12(2), 317-326 (2004-02-14)
Phosphatidylinositol transfer protein alpha (PITPalpha) selectively transports and promotes exchange of phosphatidylinositol (PI) and phosphatidylcholine (PC) between lipid bilayers. In higher eukaryotes PITPalpha is required for cellular functions such as phospholipase C-mediated signaling, regulated exocytosis, and secretory vesicle formation. We
Functional Characterization of Arabidopsis Phosphatidylinositol Monophosphate 5-kinase 2 in Lateral Root Development, Gravitropism and Salt Tolerance, 2-2 (2014)
S J Heydrick et al.
The Journal of clinical investigation, 91(4), 1358-1366 (1993-04-01)
Activation of phosphatidylinositol-3-kinase (PI3K) is one of the earliest postreceptor events in the insulin signaling pathway. Incubation of soleus muscles from lean mice with 50 nM insulin caused a 3-10-fold increase in antiphosphotyrosine-immunoprecipitable PI3K (antiPTyr-PI3K) activity within 2 min in
D Voelker et al.
Biophysical journal, 70(2), 818-830 (1996-02-01)
We have measured the distribution of the hexavalent ruthenium red cation (RuR) between water and phospholipid membranes, have shown the critical importance of membrane negative surface charge for RuR binding, and determined the association constant of RuR for different phospholipid
資料
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
プロトコル
(soybean), ≥97%; L-α-Phosphatidylethanolamine from egg yolk, Type III, ≥97% (TLC), lyophilized powder; L-α-Phosphatidylcholine, from egg yolk, Type XVI-E, ≥99% (TLC), lyophilized powder; Sphingomyelin, from chicken egg yolk, ≥95%