Merck
840044P
Avanti
Soy PI
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
L-α-ホスファチジルイノシトール(大豆)(ナトリウム塩)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg (840044P-10mg)
pkg of 2 × 100 mg (840044P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (840044P-25mg)
pkg of 1 × 50 mg (840044P-50mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
phosphoglycerides
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@H]1[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)OP([O-])(OC[C@@]([H])(COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)=O.[Na+]
InChI
1S/C43H79O13P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-37(45)55-35(34-54-57(51,52)56-43-41(49)39(47)38(46)40(48)42(43)50)33-53-36(44)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17-18,35,38-43,46-50H,3-10,12,14-16,19-34H2,1-2H3,(H,51,52);/q;+1/p-1/b13-11-,18-17-;/t35-,38?,39-,40?,41?,42?,43-;/m1./s1
InChI Key
DCDQYHYLAGWAPO-UQZYTPKFSA-M
関連するカテゴリー
詳細
L-α-ホスファチジルイノシトール(ダイズ)はイノシトール環を持つ、負に帯電した天然のグリセロリン脂質です。足場、細胞の区画化、およびシグナル伝達に関与する細胞膜に見られます。
アプリケーション
Soy PIは、リポソームの調製に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
L-α-ホスファチジルイノシトール(ダイズ)は、シグナル伝達プロセス中に細胞メディエーターとして重要な役割を果たします。薬物送達(ドラッグデリバリー)用の治療用送達媒体の設計に使用されます。また、Soy PIはコレステロール代謝の調節にも寄与します。
包装
5 mL透明ガラス密封アンプル(840044P-10 mg)
5 mL透明ガラス密封アンプル(840044P-50 mg)
5 mL透明ガラス密封アンプル(850044P-200 mg)
5 mL透明ガラス密封アンプル(850044P-25 mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
840044P-200MG:
840044P-10MG:
840044P-50MG:
840044P-BULK:
840044P-VAR:
840044P-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Phospholipids as cardiovascular therapeutics
Pandey NR and Sparks DL
Current Opinion in Investigational Drugs, 9(3), 281-285 (2008)
Cell-free synthesis and functional characterization of sphingolipid synthases from parasitic trypanosomatid protozoa.
Sevova ES, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 285(27), 20580-20587 (2010)
Reorganization of Ternary Lipid Mixtures of Nonphosphorylated Phosphatidylinositol Interacting with Angiomotin
Kimble-Hill, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 122(35), 8404-8415 (2018)
Aaron Peng et al.
Chemistry and physics of lipids, 165(1), 15-22 (2011-10-26)
Liposomes consisted of phosphatidylinositol (PI) and phosphatidylcholine (PC) have been utilized as delivery vehicle for drugs and proteins. In the present work, we studied the effect of soy PI on physical properties of 1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DMPC) liposomes such as phase state
Ashutosh Tripathi et al.
The Journal of biological chemistry, 294(50), 19081-19098 (2019-11-07)
Phosphatidylinositol-transfer proteins (PITPs) are key regulators of lipid signaling in eukaryotic cells. These proteins both potentiate the activities of phosphatidylinositol (PtdIns) 4-OH kinases and help channel production of specific pools of phosphatidylinositol 4-phosphate (PtdIns(4)P) dedicated to specific biological outcomes. In