Merck
840042P
Avanti
Liver PI
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
L-α-ホスファチジルイノシトール(肝臓、ウシ)(ナトリウム塩)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg (840042P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (840042P-100mg)
pkg of 1 × 25 mg (840042P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
phosphoglycerides
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@H]1[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)OP([O-])(OC[C@@]([H])(COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)=O.[Na+]
InChI
1S/C47H83O13P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(49)59-39(38-58-61(55,56)60-47-45(53)43(51)42(50)44(52)46(47)54)37-57-40(48)35-33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17,19,22,24,28,30,39,42-47,50-54H,3-10,12,14-16,18,20-21,23,25-27,29,31-38H2,1-2H3,(H,55,56);/q;+1/p-1/b13-11-,19-17-,24-22-,30-28-;/t39-,42?,43-,44?,45?,46?,47-;/m1./s1
InChI Key
NHSOICFDOXKHEC-ZGISKSNKSA-M
関連するカテゴリー
詳細
ホスファチジルイノシトール(PI)は、イノシトール頭部基を有するホスホグリセリドです。肝臓PIは天然のホスファチジルイノシトールです。PIは原形質膜の最も重要なリン脂質成分です。
アプリケーション
肝臓PIは、ダイズ抽出物中のリン脂質(PL)クラスのクロマトグラムを同定するための標準品として使用されています。肝臓PIは、リポソームの調製にも使用されています。
包装
5 mL透明ガラス密封アンプル(840042P-10 mg)
5 mL透明ガラス密封アンプル(840042P-100 mg)
5 mL透明ガラス密封アンプル(840042P-25 mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
840042P-BULK:
840042P-VAR:
840042P-100MG:
840042P-25MG:
840042P-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 10
1 of 10
Cell Biology (2007)
Determination of phosphatidylethanolamine molecular species in various food matrices by liquid chromatography--electrospray ionization--tandem mass spectrometry (LC--ESI--MS 2)
Zhou L, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 403(1) (2012)
Molecular Mechanisms of Resistance to Agrochemicals (2000)
Ruzica Bago et al.
The Biochemical journal, 463(3), 413-427 (2014-09-02)
The Vps34 (vacuolar protein sorting 34) class III PI3K (phosphoinositide 3-kinase) phosphorylates PtdIns (phosphatidylinositol) at endosomal membranes to generate PtdIns(3)P that regulates membrane trafficking processes via its ability to recruit a subset of proteins possessing PtdIns(3)P-binding PX (phox homology) and
Examination of the Interaction between a Membrane Active Peptide and Artificial Bilayers by Dual Polarisation Interferometry
Payne JAE, et al.
Bio-protocol, 7(1), e2087-e2087 (2017)