アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 2 × 100 mg (840022P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (840022P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 840022P
脂質タイプ
phosphoglycerides
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C41H80NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(43)47-37-39(38-49-51(45,46)48-36-35-42)50-41(44)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h18,20,39H,3-17,19,21-38,42H2,1-2H3,(H,45,46)/b20-18-/t39-/m1/s1
InChI Key
JQKOHRZNEOQNJE-DJEJVYNPSA-N
Jan Code
840022P-25MG:
840022P-VAR:
840022P-200MG:
840022P-BULK:
試験成績書(COA)