アプリケーション
L-α-リゾホスファチジルイノシトールナトリウム塩はGlycine max(ダイズ)から得られ、Gタンパク質共役受容体55(GPR55)のアゴニストとして使用されています。
生物化学的/生理学的作用
Glycine max(大豆)から得られたL-α-リゾホスファチジルイノシトールには、ステアリン酸塩とパルミチン酸塩が豊富に含まれています。 ダイズのリゾホスファチジルイノシトールは、アシル化脂肪酸の独自性に依存する生物学的活性について、他のリゾホスファチジルイノシトールと比較される場合があります。
L-α-リゾホスファチジルイノシトール(LPI)は、推定上のカンナビノイド受容体およびGタンパク質共役受容体55(GPR55)に対する内因性リガンドとして機能します。LPIは、細胞の増殖、移動および機能において調節的な役割を果たします。肥満患者ではLPIの循環レベルの上昇が認められています。さらに、LPIの過剰発現は、卵巣癌や乳癌など様々な種類の癌の発症につながります。LPIには、卵巣癌の診断および予後バイオマーカーとして使用できる可能性があります。
品質
主に、パルミチン酸およびステアリン酸を含有します。
調製ノート
L-α-ホスファチジルイノシト-ルに対するホスホリパ-ゼAの作用によって調製されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L7635-VAR:
L7635-10MG:
L7635-1MG:
L7635-5MG:
L7635-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
The L-alpha-lysophosphatidylinositol/GPR55 system and its potential role in human obesity
Diabetes, 61(2), 281-291 (2012)
The endocannabinoids anandamide and virodhamine modulate the activity of the candidate cannabinoid receptor GPR55
Journal of Neuroimmune Pharmacology, 7(4), 856-865 (2012)
Lysophosphatidylinositol stimulates [³⁵S]GTPγS binding in the rat prefrontal cortex and hippocampus.
Neurochemical research, 37(5), 1037-1042 (2012-01-25)
Lysophosphatidylinositol (LPI) is a biologically active lipid that produces a number of responses in cultured cells, and has been suggested to have neuroprotective properties in vivo. Some of the actions of LPI are mediated by G-protein coupled receptors, but it
Lysophosphatidylinositol signalling: New wine from an old bottle.
Biochimica et Biophysica Acta, 182, 694-705 (2012)
A novel biological role for the phospholipid lysophosphatidylinositol in nociceptive sensitization via activation of diverse G-protein signaling pathways in sensory nerves in vivo
Pain, 154(12) (2013)