Merck
840021C
Avanti
卵PE
Avanti Research - A Croda Brand 840021C
別名:
L-α-ホスファチジルエタノールアミン(卵、ニワトリ)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (840021C-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 840021C
濃度
10 mg/mL (840021C-25mg)
脂質タイプ
phosphoglycerides
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C23H48NO7P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-23(26)29-20-22(25)21-31-32(27,28)30-19-18-24/h22,25H,2-21,24H2,1H3,(H,27,28)/t22-/m1/s1
InChI Key
BBYWOYAFBUOUFP-JOCHJYFZSA-N
関連するカテゴリー
詳細
卵PEは、天然のホスファチジルエタノールアミン(PE)です。
アプリケーション
卵PEは、抗ホスファチジルエタノールアミン(aPE)のELISAの結果を確定するための抗原として使用されています。また卵PEは、SEIPINのホスファチジン酸(PA)への結合を評価するための、タンパク質-脂質重層(PLO)アッセイにも使用されています。
包装
5 mL 透明ガラス密封アンプル(840021C-25 mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
840021C-VAR:
840021C-BULK:
840021C-25MG:4548174020227
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Egg PC Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
840051C
Egg PC
Egg PC Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
840051P
Egg PC
The outcome of ELISA for antiphosphatidylethanolamine antibodies is dependent on the composition of phosphatidylethanolamine
Hou S, et al.
Journal of Immunological Methods, 440, 27-34 (2017)
Human SEIPIN binds anionic phospholipids
Yan R, et al.
Developmental Cell, 47(2), 248-256 (2018)
Bixia Zhang et al.
Plant physiology (2020-04-26)
Cinnamate 4-hydroxylase (C4H, CYP73A) is a cytochrome P450 monooxygenase associated externally with endoplasmic reticulum of plant cells. The enzyme uses NADPH-cytochrome P450 reductase (CPR) as a donor of electrons and hydroxylates cinnamic acid to form 4-coumaric acid in phenylpropanoid metabolism.
Małgorzata A Przeradzka et al.
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 18(2), 364-372 (2019-11-02)
The identity of the amino acid regions of factor VIII (FVIII) that contribute to factor IXa (FIXa) and von Willebrand factor (VWF) binding has not been fully resolved. Previously, we observed that replacing the FVIII C1 domain for the one
Daichi Yamaura et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 34(19), 5615-5622 (2018-04-18)
Artificial bilayer lipid membranes (BLMs) provide well-defined systems for investigating the fundamental properties of membrane proteins, including ion channels, and for screening the effect of drugs that act on them. However, the application of this technique is limited due to