安全性情報
100600C
Avanti
大腸菌Extract Polar(エクストラクトポラー)
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
E. coli極性脂質抽出物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
フォーム
chloroform solution
包装
pkg of 2 × 20 mL (100600C-1g)
pkg of 1 × 4 mL (100600C-100mg)
pkg of 5 × 4 mL (100600C-500mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
25 mg/mL (100600C-100mg)
25 mg/mL (100600C-1g)
25 mg/mL (100600C-500mg)
脂質タイプ
lipid extracts
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
この生成物は、37℃においてKornberg Minimal培地で育成され、3/4の対数増殖基で採取された大腸菌B(ATCC 11303)の抽出物です。全大腸菌脂質抽出物はそれぞれの組織のクロロホルム:メタノール抽出物です。この抽出物を脱イオン水に分配し、クロロホルム相を濃縮します。Polar脂質抽出物はアセトンで沈殿させ、次いでジエチルエーテルで抽出した全脂質抽出物です。
アプリケーション
大腸菌Extract Polarの用途:
  • 動力学研究のための単層リポソーム調製
  • 電子常磁性共鳴分光法の研究のためのATP-結合カセット(ABC)輸送体の再構成
  • 連続波-電子常磁性共鳴の研究のためのモリブデン酸輸送タンパク質(MolBC)の再構成
大腸菌extract polarはリポソームの調製用です。
大腸菌エクストラクトポラーは、単層小ベシクルの調製、ならびにE. coli内膜表面の模倣に適しています。
生物化学的/生理学的作用
大腸菌Polar脂質抽出物は主要な脂質成分としてポスファチジルエタノールアミンを含んでいます。少量の成分にはホスファチジングリセロール(PG)およびカルジオリピンが含まれます。細胞膜の小葉および外膜の内葉が大腸菌脂質抽出物のソースです。この抽出物は膜タンパク質の再構成に用いられ、ベシクル融合によって二分子膜を形成します。
包装
30 mL ネジ蓋付き琥珀色細口ガラスボトル(100600C-1 g)
5 mL 透明ガラス密閉アンプル(100600C-500mg)
5 mL透明ガラス密閉アンプル(100600C-100 mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
100600C-500MG:4548174015162
100600C-BULK:
100600C-VAR:
100600C-1G:4548174015155
100600C-100MG:4548174015148
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The
Enzymology Primer for Recombinant DNA Technology (2017)
Small substrate transport and mechanism of a molybdate ATP binding cassette transporter in a lipid environment
Rice AJ, et al.
The Journal of biological chemistry, 289(21), 15005-15013 (2014)
An inducible reconstitution system for the real-time kinetic analysis of protease activity and inhibition inside the membrane
Baker RP and Urban S
Methods in Enzymology, 584, 229-253 (2017)
Methods in Cell Biology, 128, 223-241 (2015)
Emily Peterson et al.
Biochimica et biophysica acta, 1808(2), 516-521 (2010-10-26)
Amantadine-sensitive proton uptake by liposomes is currently the preferred method of demonstrating M2 functionality after reconstitution, to validate structural determination with techniques such as solid-state NMR. With strong driving forces (two decades each of both [K(+)] gradient-induced membrane potential and