安全性情報
100500C
Avanti
大腸菌総抽出物
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
E. coli総脂質抽出物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
形状
chloroform solution
包装
pkg of 2 × 20 mL (100500C-1g)
pkg of 1 × 4 mL (100500C-100mg)
pkg of 5 × 4 mL (100500C-500mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
25 mg/mL (100500C-100mg)
25 mg/mL (100500C-1g)
25 mg/mL (100500C-500mg)
脂質タイプ
lipid extracts
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
この製品は、Kornberg最小培地で37°Cで増殖させ3/4 log増殖期で採取したE. coli B(ATCC 11303)の抽出物です。全E. coli脂質抽出物は、それぞれの組織のクロロホルム:メタノール抽出物です。この抽出物を脱イオン水に対して分配し、クロロホルム相を濃縮します。
アプリケーション
E. coli Extract Totalはリポソームの調製に使用されています。さまざまな界面活性剤で膜タンパク質を精製した後に得られる三元複合体の特性評価にも使用されています。
E. coli Extract Totalは以下の用途に適しています:
  • His6タグ標識化wtABCG2およびそのステロイド結合エレメント(SBE)変異体の可溶化に
  • リポソーム内容物放出アッセイ用のE. coliリポソームの調製に
  • DDM(n-ドデシル-β-D-マルトピラノシド)およびOM(n-オクチル-β-D-マルトピラノシド)の精製AdiCに結合したリン脂質型の測定に
E. coli Extract Totalは以下の用途に使用されています:
  • 小さな単層小胞(SUV)の調製に
  • エレクトロスプレーイオン化タンデム質量分析(ESI-MS/MS)の標準品として
  • 電子常磁性共鳴分光法研究のためのATP結合カセット(ABC)輸送体の再構成に
生物化学的/生理学的作用
E.coli脂質抽出物には、ホスファチジルエタノールアミン、ホスファチジルグリセロール、およびカルジオリピンが含まれています。E. coli脂質抽出物は、リン脂質のプロファイリングの標準として役立ち、あらゆる細菌サンプルの識別と分類学的なグループ化にも有用です。支持脂質二重層の調製にも使用されます。
包装
30 mL琥珀色細口スクリューキャップガラスボトル(100500C-1 g)
5 mL 透明ガラス密閉アンプル(100500C-100 mg)
5 mL 透明ガラス密閉アンプル(100500C-500 mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
100500C-BULK:
100500C-VAR:
100500C-1G:4548174017586
100500C-100MG:4548174017579
100500C-500MG:4548174017593
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Variation of the detergent-binding capacity and phospholipid content of membrane proteins when purified in different detergents
Ilgu H, et al.
Biophysical Journal, 106(8), 1660-1670 (2014)
In vitro systems for Atg8 lipidation
Zens B, et al.
Methods, 75, 37-43 (2015)
Effects of lipid environment on the conformational changes of an ABC importer
Rice AJ, et al.
Biochemical and biophysical research communications, 8(4), 327-333 (2014)
GhoT of the GhoT/GhoS toxin/antitoxin system damages lipid membranes by forming transient pores
Kim JS, et al.
Biochemical and biophysical research communications, 467-472 (2018)
Regulation of the Function of the Human ABCG2 Multidrug Transporter by Cholesterol and Bile Acids: Effects of Mutations in Potential Substrate and Steroid Binding Sites
Telbisz A, et al.
Drug Metabolism and Disposition, 42(4), 575?585-575?585 (2014)