安全性情報
131101C
Avanti
全脳抽出物
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
脳総脂質抽出物(ブタ)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
フォーム
chloroform solution
包装
pkg of 2 × 20 mL (131101C-1g)
pkg of 1 × 4 mL (131101C-100mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
25 mg/mL (131101C-100mg)
25 mg/mL (131101C-1g)
脂質タイプ
lipid extracts
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
全脂質抽出物は、それぞれの組織(脳、大豆、心臓など)のクロロホルム:メタノールによる抽出物です。本抽出物を脱イオン水に分配し、クロロホルム相を濃縮します。
アプリケーション
脳抽出物全量は、脂質の抽出と脱アセチル化のための脂質担体として使用されています。
包装
5 mL透明ガラス密封アンプル (131101C-100mg)
ネジ蓋付き30 mLアンバー細口ガラスボトル(131101C-1g)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
131101C-BULK:
131101C-100MG:4548174017395
131101C-VAR:
131101C-1G:4548174017401
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Phosphoinositide Analysis using the HPLC System Equipped with a Fraction Collector and the TSKgel SAX Column
KITA S, et al.
Medical bulletin of Fukuoka University, 42(1), 175-181 (2015)
Wei Li et al.
Bioorganic chemistry, 97, 103707-103707 (2020-03-09)
A series of pyridoxine-resveratrol hybrids were designed and synthesized as monoamine oxidase B inhibitors for the treatment of Parkinson's disease. Most of them exhibited potent inhibitory activities on MAO-B with high selectivity. Specifically, compounds 12a, 12g and 12l showed the
Ziyi Yang et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 28(7), 115374-115374 (2020-02-25)
A series of novel flurbiprofen-clioquinol hybrids were designed and synthesized as multifunctional agents for Alzheimer's disease therapy, and their potential was evaluated through various biological experiments. In vitro studies showed that most target compounds exhibited significant ability to inhibit self-
Jan R T van Weering et al.
The EMBO journal, 31(23), 4466-4480 (2012-10-23)
Sorting nexins (SNXs) are regulators of endosomal sorting. For the SNX-BAR subgroup, a Bin/Amphiphysin/Rvs (BAR) domain is vital for formation/stabilization of tubular subdomains that mediate cargo recycling. Here, by analysing the in vitro membrane remodelling properties of all 12 human
Emmanuel Boucrot et al.
Cell, 149(1), 124-136 (2012-04-03)
Shallow hydrophobic insertions and crescent-shaped BAR scaffolds promote membrane curvature. Here, we investigate membrane fission by shallow hydrophobic insertions quantitatively and mechanistically. We provide evidence that membrane insertion of the ENTH domain of epsin leads to liposome vesiculation, and that