由来生物
egg yolk
品質水準
タイプ
Type III
アッセイ
≥97%
形状
solution
濃度
10 mg/mL in chloroform
官能基
phospholipid
脂質タイプ
phosphoglycerides
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
InChI
1S/C40H80NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-23-25-27-29-31-33-40(43)49-38(37-48-50(44,45)47-35-34-41)36-46-39(42)32-30-28-26-24-22-16-14-12-10-8-6-4-2/h38H,3-37,41H2,1-2H3,(H,44,45)/t38-/m1/s1
InChI Key
NJGIRBISCGPRPF-KXQOOQHDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
注意
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P6365-22ML-PW:
P6386-BULK:
P6386-VAR:
P6386-100MG:4548173910116
P6386-50MG:
P6386-VAR-N:
P6386PROC:
P6365-4.5ML-PW:
P6386-5MG:4548173910130
P6386-25MG:4548173910123
P6365-90ML-PW:
P6386-25MG-KC:
P6386-100MG-KC:
P6386-BULK-N:
P6386-PH:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
(soybean), ≥97%; L-α-Phosphatidylethanolamine from egg yolk, Type III, ≥97% (TLC), lyophilized powder; L-α-Phosphatidylcholine, from egg yolk, Type XVI-E, ≥99% (TLC), lyophilized powder; Sphingomyelin, from chicken egg yolk, ≥95%