アッセイ
≥96.0% (TLC)
フォーム
powder or crystals
組成
carbon content, 66.63%
hydrogen content, 11.33%
nitrogen content, 3.98%
不純物
≤6.0 wt. % water
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C39H79N2O6P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-38(42)37(36-47-48(44,45)46-35-34-41(3,4)5)40-39(43)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h30,32,37-38,42H,6-29,31,33-36H2,1-5H3,(H-,40,43,44,45)/b32-30+/t37-,38+/m0/s1
InChI Key
RWKUXQNLWDTSLO-GWQJGLRPSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
91553-BULK:
91553-VAR:
91553-50MG:
91553-250MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック