安全性情報
790404P
Avanti
18:1 DGS-NTA(Ni)
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1,2-di-(9Z-オクタデセノイル)-sn-グリセロ-3-[(N-(5-アミノ-1-カルボキシペンチル)イミノ二酢酸)サクシニル] (ニッケル塩); DOGS NTA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C53H93N2O15Ni
CAS番号:
分子量:
1057.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
詳細
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-[(N-(5-amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid)succinyl] (nickel salt)
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg (790404P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (790404P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (790404P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
1,2-ジオレオイル-sn-グリセロ-3-[(N-(5-アミノ-1-カルボキシペンチル)イミノ二酢酸)スクシニル] ニトリロ三酢酸 (NTA) (18:1 DGS-NTA(Ni))は、ニッケルを含む結合型リン脂質です。NTAは、ニッケルイオンに存在する6の配位部位のうちの4つとキレート化します。
アプリケーション
1,2-ジオレオイル-sn-グリセロ-3-[(N-(5-アミノ-1-カルボキシペンチル)イミノ二酢酸)スクシニル] (ニッケル塩)(18:1 DGS-NTA(Ni))は、以下の用途に使用されています。
  • タンパク質およびペプチド結合研究のためのポルフィリン-リン脂質(PoP)結合体によるリポソームの調製に
  • 抗原送達研究のためのナノサイズの多層小胞(NMV)の調製に
  • 平面脂質膜(PM)を調製するための小型単層小胞(SUV)の構成要素として
生物化学的/生理学的作用
1,2-ジオレオイル-sn-グリセロ-3-[(N-(5-アミノ-1-カルボキシペンチル)イミノ二酢酸)スクシニル] ニトリロ三酢酸 (NTA) (18:1 DGS-NTA(Ni))は、特に組み換えヒスチジンタグ化タンパク質に結合する構造生物学に役立ちます。有用であるにもかかわらず、ナノ粒子であるため、生体サンプル中での安定性に問題があります。そのため、NTA-脂質結合体は、主にリポソームとしてまたはナノ粒子へのコーティング剤として使用されます。DGS-NTA (Ni)に基づくナノサイズの多層小胞(NMV)は、強力なワクチンデリバリシステムです。
包装
5 mL透明ガラス密封アンプル(790404P-10mg)
5 mL透明ガラス密封アンプル(790404P-25mg)
5 mL透明ガラス密封アンプル(790404P-5mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
790404P-10MG:4548173349497
790404P-VAR:
790404P-BULK:
790404P-25MG:4548173349503
790404P-5MG:4548173349510
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Priyanka D Abeyrathne et al.
Methods in enzymology, 481, 25-43 (2010-10-05)
Electron crystallography is a powerful technique for the structure determination of membrane proteins as well as soluble proteins. Sample preparation for 2D membrane protein crystals is a crucial step, as proteins have to be prepared for electron microscopy at close
Samuel A Merrill et al.
The Journal of biological chemistry, 285(46), 35428-35438 (2010-09-02)
VPS4 proteins are AAA(+) ATPases required to form multivesicular bodies, release viral particles, and complete cytokinesis. They act by disassembling ESCRT-III heteropolymers during or after their proposed function in membrane scission. Here we show that purified human VPS4A is essentially
David J Montefusco et al.
Methods in enzymology, 423, 267-298 (2007-07-05)
The reconstitution of membrane-associated protein complexes poses significant experimental challenges. The core signaling complex in the bacterial chemotaxis system is an illustrative example: The soluble cytoplasmic signaling proteins CheW and CheA bind to heterogeneous clusters of transmembrane receptor proteins, resulting
Kelly A Dryden et al.
Protein science : a publication of the Protein Society, 18(12), 2629-2635 (2009-10-22)
Bacterial microcompartments (BMCs) are large intracellular bodies that serve as simple organelles in many bacteria. They are proteinaceous structures composed of key enzymes encapsulated by a polyhedral protein shell. In previous studies, the organization of these large shells has been
Xuewu Zhang et al.
Cell, 125(6), 1137-1149 (2006-06-17)
The mechanism by which the epidermal growth factor receptor (EGFR) is activated upon dimerization has eluded definition. We find that the EGFR kinase domain can be activated by increasing its local concentration or by mutating a leucine (L834R) in the