詳細
non-ionic
品質水準
フォーム
viscous liquid
分子量
~1228
組成
lauric acid, ≥40% (balance primarily myristic, palmoyic, and stearic acids)
濃度
≥40.0%
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
屈折率
n20/D 1.468 (lit.)
CMC
0.06 mM (20-25°C)
転移温度
cloud point 76 °C
密度
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
1.1 g/cm3 at 25 °C (lit.)
HLB
16.7
SMILES記法
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChI Key
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
TWEEN 20は、メンブレンベースの免疫アッセイ用のブロッキング剤として0.05%という標準的な濃度で使用されています。TWEEN 20は、0.005~0.5%の濃度で哺乳動物細胞を溶解するために使用できます。
注意
調製ノート
WGK
WGK 1
引火点(°F)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
275 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P2287-500ML:
P2287-4L:
P2287-BULK:
E002287-1GA:
E002287-BULK:
P2287-1GA:
P2287-RSAMPLE:
P2287-VAR:
E002287-500ML:
P2287-100ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
オルガノイド培養用製品により、組織または幹細胞に由来する3Dの脳、腸、肺および腫瘍のオルガノイドモデルを作成できます。
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.