主要文書
8.14413
Sigma-Aldrich
Sulfosuccinic acid
(70% solution in water) for synthesis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
liquid
pH
1 (20 °C in H2O, saturated aqueous solution)
bp
140 °C/1013 hPa
密度
1.46 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (acidimetric): 68.0 - 73.0 %
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3