solid
有効性
1750 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
230 °C (decomposes)
溶解性
364 g/L
かさ密度
180 kg/m3
保管温度
15-25°C
SMILES記法
O=S(C(C(OCCCCCC)=O)CC(OCCCCCC)=O)(O[Na])=O
InChI
1S/C16H30O7S.Na/c1-3-5-7-9-11-22-15(17)13-14(24(19,20)21)16(18)23-12-10-8-6-4-2;/h14H,3-13H2,1-2H3,(H,19,20,21);/q;+1/p-1
InChI Key
WVFDILODTFJAPA-UHFFFAOYSA-M
アナリシスノート
Assay (two-phase titration, cal. on anhydrous substance): ≥ 98.5 %
Identity (IR-spectrum): passes test
pH-value (5 %; water): 5 - 7
Water (according to Karl Fischer): 4 - 5
Identity (IR-spectrum): passes test
pH-value (5 %; water): 5 - 7
Water (according to Karl Fischer): 4 - 5
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3