Merck
751235
Sigma-Aldrich
プロピオルアミド
97%
別名:
プロピオル酸アミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H3NO
CAS番号:
分子量:
69.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
57-62 °C
官能基
amide
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC(=O)C#C
InChI
1S/C3H3NO/c1-2-3(4)5/h1H,(H2,4,5)
InChI Key
HCJTYESURSHXNB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
751235-BULK:
751235-VAR:
751235-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)