Merck
159441
Sigma-Aldrich
ジエチル アセチレンジカルボキシラート
95%
別名:
2-ブチン二酸ジエチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5OCOC≡CCOOC2H5
CAS番号:
分子量:
170.16
Beilstein:
743166
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.443 (lit.)
bp
107-110 °C/11 mmHg (lit.)
密度
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)C#CC(=O)OCC
InChI
1S/C8H10O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
STRNXFOUBFLVIN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アセチレンジカルボン酸ジエチルはタンパク質架橋剤です。
アセチレンジカルボン酸ジエチルは、O-ビニルオキシム合成のマイケル受容体として使用され、求核付加反応にも使用されます。
アプリケーション
アセチレンジカルボン酸ジエチルは、以下の合成に使用されています:
  • 3,4,5-三置換型 2(5H)-フラノン誘導体
  • 高機能化チアゾリジノン誘導体
  • 新規環状グルコースペルオキシド
  • Diels-Alder反応による可溶性ビサンテン誘導体、4,11-ジメシチルビサンテンの合成
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
201.2 °F - closed cup
引火点(℃)
94 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
159441-25G:
159441-1KG:
159441-100G:
159441-VAR:
159441-5G:
159441-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Eric H Fort et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(44), 16006-16007 (2009-10-17)
A soluble bisanthene derivative, 4,11-dimesitylbisanthene, has been synthesized in three steps from bianthrone. In hot toluene, this bisanthene undergoes a clean Diels-Alder reaction with diethyl acetylenedicarboxylate to give a rearomatized 1:1 cycloadduct and, more slowly, a rearomatized 2:1 cycloadduct. In
Microwave Induced Stereoselective Synthesis of O--Vinyl Oximes using Acetylenic Esters as Efficient Michael Acceptors
Ankush M et al.
ChemistrySelect, 3, 9464-9468 (2018)
Abdelmadjid Benmohammed et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 19(3), 3068-3083 (2014-03-13)
We present herein the synthesis in good yields of two series of highly functionalized thiazolidinone derivatives from the reactions of various 4-phenyl-3-thio-semicarbazones with ethyl 2-bromoacetate and diethyl acetylenedicarboxylate, respectively.
W M Basyouni et al.
Drug research, 65(9), 473-478 (2014-09-11)
A series of 3,4,5-trisubstituted 2(5H)-furanone derivatives was synthesized through one-pot reaction of amines, aldehydes and diethyl acetylenedicarboxylate. Silica sulfuric acid efficiently catalyzes the 3-component reaction to afford the corresponding 2(5H)-furanones in high yields. The synthesized compounds were tested against HEPG2
Di-Zao Li et al.
Journal of Asian natural products research, 11(7), 613-620 (2010-02-26)
Four novel cyclic peroxide glucosides 15a, 15b, 16a, and 16b, optically pure analogs of shuangkangsu (1), which is an anti-virus natural product with an unusual skeleton isolated from the buds of Lonicera japonica Thunb, were first synthesized totally in six