Merck
P4347
Sigma-Aldrich
Propylene Glycol
meets USP testing specifications
別名:
1,2-プロパンジオール, 1,2-PDO, プロパン-1,2-ジオール, メチルエチルグリコール, プロピレングリコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(OH)CH2OH
CAS番号:
分子量:
76.09
Beilstein:
1340498
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アプリケーション:
general analytical
pharmaceutical (small molecule)
sample preparation
bp:
187 °C (lit.)
蒸気圧:
0.08 mmHg ( 20 °C)
認証
USP/NF
meets USP testing specifications
品質水準
蒸気密度
2.62 (vs air)
蒸気圧
0.08 mmHg ( 20 °C)
自己発火温度
779 °F
expl. lim.
12.5 %
屈折率
n20/D 1.432 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
密度
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
general analytical
pharmaceutical (small molecule)
sample preparation
SMILES記法
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
InChI Key
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
低分子量脂肪族アルコールのプロピレングリコールは、生物学的研究や製剤処方の研究における重要な溶媒としての有用性を有します。水や各種有機化合物との優れた混和性に加えて、低凝固点で低蒸気圧であり、かつ毒性がないことから、さまざまな研究用途、特に高感度の生物学的アッセイや医薬品調製にとって望ましい選択肢となっています。
溶媒としての能力だけでなく、プロピレングリコールは医薬品調製の賦形剤としても優れており、治療用分子や医薬品添加物の溶解性と安定性を強化します。この特性は、賦形剤と薬物送達の研究に不可欠であることが分かっており、より効果的で安定性に優れた薬剤の開発に貢献しています。生化学および生理学の研究においては、プロピレングリコールは強力な抗凍結剤として機能し、凍結によって誘発される損傷から細胞と組織を保護します。この用途は、薬物吸収、薬物代謝、および薬物分布の研究にまで及び、薬物の複雑な体内旅行を解明するための重要なツールを研究者に提供しています。
プロピレングリコールの汎用性は分子生物学にまで及び、特にポリメラーゼ連鎖反応(PCR)においては、DNA鎖とRNA鎖を保護して信頼性と再現性に優れた結果を保証します。また、DNAを長期にわたって安定に保つ優れた能力を有することが複数の研究によって示されているため、遺伝子解析やゲノム解析における長期サンプル保存に不可欠な成分となっています。医薬品業界では、プロピレングリコールは溶媒および抽出培地として幅広く使用され、薬剤開発研究において重要な役割を担い、生物活性化合物の効率的な抽出と精製を促進します。
アプリケーション
プロピレングリコールは以下に使用されています:
  • ゼブラフィッシュ幼生の余分なオイルレッドO染色剤を除去するため
  • アルギン酸ヒドロゲルの調製に
  • アンドロステノンを溶解するため
  • コンピューター断層撮影でコーンビームスキャナーを校正するため
特徴および利点
  • 汎用性が高く、さまざまな実験用途と研究用途に適用可能
  • USP試験仕様に適合
その他情報
生化学の領域に関する追加情報を請求するには、このフォームに必要事項を入力してください。
同等製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
219.2 °F - closed cup
引火点(℃)
104 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
P4347-4L:
P4347-500ML:
P4347-BULK:
P4347-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Wei-Chia Tseng et al.
Disease models & mechanisms, 11(9) (2018-08-24)
Niemann-Pick disease type C1 (NPC1) is a rare autosomal recessive lysosomal storage disease primarily caused by mutations in NPC1 NPC1 is characterized by abnormal accumulation of unesterified cholesterol and glycolipids in late endosomes and lysosomes. Common signs include neonatal jaundice
Li-Hao Huang et al.
Cell metabolism, 29(2), 475-487 (2018-11-13)
Lipoproteins trapped in arteries drive atherosclerosis. Extravascular low-density lipoprotein undergoes receptor uptake, whereas high-density lipoprotein (HDL) interacts with cells to acquire cholesterol and then recirculates to plasma. We developed photoactivatable apoA-I to understand how HDL passage through tissue is regulated.
Shawn C Chafe et al.
Cancer immunology research, 7(7), 1064-1078 (2019-05-16)
Treatment strategies involving immune-checkpoint blockade (ICB) have significantly improved survival for a subset of patients across a broad spectrum of advanced solid cancers. Despite this, considerable room for improving response rates remains. The tumor microenvironment (TME) is a hurdle to
Burak Altun et al.
Ultrasonics, 110, 106274-106274 (2020-11-02)
Tissue-mimicking materials (TMMs) play a key role in the quality assurance of ultrasound diagnostic equipment and should have acoustic properties similar to human tissues. We propose a method to quantify the acoustic properties of TMM samples through the use of
Gai Ling Li et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 84(1-2), 49-57 (2002-10-26)
To achieve a therapeutical effect of the anti-Parkinson's drug R-apomorphine via iontophoresis delivery, enhancement strategies in vitro were explored using three structurally related enhancers, lauric acid (LA), dodecyltrimethylammonium bromide (DTAB) and Laureth-3 oxyethylene ether (C(12)EO(3)). Human stratum corneum and shed