Merck
W294025
Sigma-Aldrich
Propylene Glycol
natural (US), ≥99.5%, FCC, FG
別名:
1,2-Propanediol, Propylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H8O2
CAS番号:
分子量:
76.09
FEMA番号:
2940
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
NACRES:
NA.21
由来生物
botanical
グレード
FG
Halal
Kosher
natural (US)
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥99.5%
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
odorless
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
InChI Key
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
219.2 °F - closed cup
引火点(℃)
104 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W294025-10KG-K:
W294025-1KG-K:
W294025-VAR-K:
W294025-BULK-K:
W294025-25KG-K:
W294025-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)