Merck
134368
Sigma-Aldrich
1,2-プロパンジオール
ReagentPlus®, 99%
別名:
1,2-PDO, プロピレングリコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(OH)CH2OH
CAS番号:
分子量:
76.09
Beilstein:
1340498
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気密度
2.62 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.08 mmHg ( 20 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
形状
liquid
自己発火温度
779 °F
expl. lim.
12.5 %
屈折率
n20/D 1.432 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
密度
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
InChI Key
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1,2-プロパンジオールは、グリセロールからヒドロキシアセトンへの脱水の副産物として得られます。触媒なしでセバシン酸およびクエン酸と縮合して、エラストマーポリエステルであるポリ((1,2-プロパンジオール-セバケート)-クエン酸塩)(PPSC)を生成し、組織工学および薬物送達に用途を見つけることができます。
アプリケーション
1,2-プロパンジオールは以下に使用されています。
  • ゼブラフィッシュ幼生の余分なオイルレッドOの汚れを除去するため
  • アルギン酸ヒドロゲルの調製
  • アンドロステノンの溶解
  • コンピューター断層撮影におけるコーンビームスキャナーの校正
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
219.2 °F - closed cup
引火点(℃)
104 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
134368-1KG:
134368-BULK:
134368-1L:
134368-50KG:
134368-VAR:
134368-17KG:
134368-25L:
134368-H:
134368-3KG:
134368-2.5L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Prasanna R Karunanayaka et al.
Brain and behavior, 5(11), e00390-e00390 (2015-12-15)
The formation of an odor percept in humans is strongly associated with visual information. However, much less is known about the roles of learning and memory in shaping the multisensory nature of odor representations in the brain. The dynamics of
Synthesis, characterization and in vitro degradation of a novel degradable poly ((1, 2-propanediol-sebacate)-citrate) bio elastomer
Lie L, et al.
Polymer Degradation and Stability, 92, 389-396 (2007)
ZeGlobalTox: an innovative approach to address organ drug toxicity using zebrafish
Cornet C, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 18(4), 864-864 (2017)
Selective hydrogenolysis of glycerol to 1, 2-propanediol: comparison of batch and continuous process operations
Rode.V.C, et al.
Organic Process Research & Development, 14, 1385-1392 (2010)
Male sexual orientation affects sensitivity to androstenone
Lubke K, et al.
Chemosensory Perception, 2(3), 154-160 (2009)
プロトコル
Strat-M® synthetic membrane mimics the human skin for In-vitro permeation testing (IVPT) of topical and transdermal formulations
Chromatograms
suitable for GC