Merck
464007
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-3-ブチン-2-オール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HC≡CCH(OH)CH3
CAS番号:
分子量:
70.09
Beilstein:
4652597
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352003
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
光学活性
[α]22/D −45°, neat
屈折率
n20/D 1.426 (lit.)
bp
108-111 °C (lit.)
密度
0.883 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
C[C@H](O)C#C
InChI
1S/C4H6O/c1-3-4(2)5/h1,4-5H,2H3/t4-/m0/s1
InChI Key
GKPOMITUDGXOSB-BYPYZUCNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ヘリカルポリアセチレンを与えるルテニウム触媒重合反応に用いられています
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
78.8 °F - closed cup
引火点(℃)
26 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
464007-VAR:
464007-1G:
464007-BULK:
464007-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Pablo Morán-Poladura et al.
Beilstein journal of organic chemistry, 9, 2120-2128 (2013-11-10)
An efficient entry to the preparation of elusive 4-unsubstituted-3-iodo-2H-chromenes has been accomplished as result of a catalytic cyclization. Thus, upon exposition of [(3-iodoprop-2-yn-1-yl)oxy]arenes to IPrAuNTf2 (3 mol %), in 1,4-dioxane at 100 °C, the desired heterocyclic motif is readily assembled.
Macromolecules, 40, 1864-1864 (2007)