Merck
630810
Sigma-Aldrich
2-Heptyn-1-ol
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H12O
CAS番号:
分子量:
112.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.455 (lit.)
bp
89-90 °C/16 mmHg (lit.)
密度
0.880 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CCCCC#CCO
InChI
1S/C7H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-4,7H2,1H3
InChI Key
OGDYROFIIXDTQK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
172.4 °F - closed cup
引火点(℃)
78 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
630810-VAR:
630810-BULK:
630810-5G:
630810-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)