Merck
Z759317
Sigma-Aldrich
Joint clip, standard taper
joint: 24, green polyethylene
別名:
NS joint clamps, NS joint clips, National standard joint clamps, National standard joint clips
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122413
NACRES:
NB.43
物質
green polyethylene
ジョイント
joint: 24
包装
pkg of 50 ea
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Color coded, rigid polyethylene joint clips fit standard taper joints. Will not scratch glassware or corrode; withstands temperatures up to 120 °C.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2