Merck
669237
Sigma-Aldrich
1,3-ジフェニル-2-プロピン-1-オール
90%
別名:
1,3-ジフェニルプロパルギルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H12O
CAS番号:
分子量:
208.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
90%
フォーム
solid
屈折率
n20/D 1.618
密度
1.099 g/mL at 25 °C
官能基
hydroxyl
phenyl
SMILES記法
OC(C#Cc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H12O/c16-15(14-9-5-2-6-10-14)12-11-13-7-3-1-4-8-13/h1-10,15-16H
InChI Key
DZZWMODRWHHWFR-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
669237-BULK:
669237-5G:
669237-VAR:
669237-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)