Merck
420042
Sigma-Aldrich
1-Methyl-2-propenylmagnesium chloride solution
0.5 M in THF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CHCH(CH3)MgCl
CAS番号:
分子量:
114.86
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
0.5 M in THF
bp
67 °C
密度
0.917 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC([Mg]Cl)C=C
InChI
1S/C4H7.ClH.Mg/c1-3-4-2;;/h3-4H,1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
RTJGBPYEBKZQGE-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
1-Methyl-2-propenylmagnesium chloride is a Grignard type allylating reagent that can be used for the preparation of corresponding homoallylic alcohols by reacting with various aldehydes. It can also be utilized in the synthesis of 3,4-dihydro-4-(1-methyl-2-propen-1-yl)-2(1H)-pyrimidinethione derivatives by treating with 2-mercaptopyrimidine.
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-4.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-20 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
420042-BULK:
420042-800ML:4548173148243
420042-100ML:4548173148236
420042-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Water accelerated allylation of aldehydes by using water tolerant Grignard-type allylating agents from allylmagnesium chloride and various metallic salts
Fukuma T, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 31(3), 376-377 (2002)
Addition of Organolithium and Grignard Reagents to Pyrimidine-2 (1 H)-thione: Easy Access to 4-Substituted 3, 4-Dihydropyrimidine-2 (1 H)-thiones
Sosnicki JG
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 184(8), 1946-1957 (2009)