Merck
255025
Sigma-Aldrich
ヘキシルマグネシウムブロミド 溶液
2.0 M in diethyl ether
別名:
1-Hexylmagnesium bromide, Bromohexylmagnesium, n-hexylmagnesium bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5MgBr
CAS番号:
分子量:
189.38
Beilstein:
3535624
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
2.0 M in diethyl ether
密度
0.965 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCCCCC[Mg]Br
InChI
1S/C6H13.BrH.Mg/c1-3-5-6-4-2;;/h1,3-6H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
SFXUWNMDTWQSHE-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
臭化ヘキシルマグネシウムは、n-ヘキシルマグネシウムブロミドとも呼ばれ、有機合成で一般的に使用される有用な有機マグネシウム化合物です。通常、ジエチルエーテル溶媒中でマグネシウム削り粉と1-ブロモヘキサンを反応させることによって調製します。
アプリケーション
臭化ヘキシルマグネシウム溶液は付加反応の試薬として使用できます。カルボニル化合物などのさまざまな求電子試薬に付加して、アルコールまたはカルボン酸を形成できます。これらのタイプの反応は、医薬品、天然物、その他の有機化合物の合成に一般的に使用されます。ケトン、エステル、ニトリルなどの特定の官能基を還元して、アルコールまたはアミンを形成するためにも使用されます
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-40.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-40 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
255025-800ML:4548173125237
255025-100ML:4548173125220
255025-VAR:
255025-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)