Merck
630551
Sigma-Aldrich
(2-エチルヘキシル)マグネシウムブロミド 溶液
1.0 M in diethyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H17BrMg
CAS番号:
分子量:
217.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
品質水準
濃度
1.0 M in diethyl ether
密度
0.863 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCCCC(CC)C[Mg]Br
InChI
1S/C8H17.BrH.Mg/c1-4-6-7-8(3)5-2;;/h8H,3-7H2,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
NDCJRLBSQQDNOO-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
アプリケーション
臭化(2-エチルヘキシル)マグネシウム(グリニャール試薬)は、次の物質の合成に使用できます。       
  • オレフィンの重合に用いられるピリジルアミン配位子である3-エチル-N,N-ジメチル-1-(ピリジン-2-イル)ヘプタン-1-アミンの合成。   
  •  グリニャール付加反応を介したジフェニルゲルマニウムジクロリドからのジフェニルビス(2-エチルヘキシル)ゲルマンの合成。       
  • シラフルオレンベースのコポリマー調製に使用される主要な中間体であるジクロロ(ドデシル)2-エチルヘキシルシランの合成。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-13.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-25 °C - closed cup
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
630551-800ML:4548173228303
630551-VAR:
630551-BULK:
630551-100ML:4548173228297
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A low band gap co-polymer of dithienogermole and 2, 1, 3-benzothiadiazole by Suzuki polycondensation and its application in transistor and photovoltaic cells
Fei Z, et al.
Journal of Materials Chemistry, 21(40), 16257-16263 (2011)
Chinna D Bathula et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 14(8), 6002-6007 (2015-05-06)
A series of silafluorene-based copolymers, poly[9-(2-ethylhexyl)-9-dodecyl-silafluorene-2,7-diyl-alt-5,5-(4',7'-di-2-thienyl-2',1',3'-benzothiadiazole)] (P1), poly[9-(2-ethylhexyl)-9-dodecyl-silafluorene-2,7-diyl-alt-2,5-bis-(thiophene-2-yl)thiazolo [5,4-d]thiazole] (P2), and poly[9-(2-ethylhexyl)-9-dodecyl-silafluorene-2,7-diyl-alt-5,5-(5',8'-di-2-thienyl-2,3-bis(4-octyloxyl)phenyl)quinoxaline] (P3), were synthesized and used as donor materials in polymer solar cells (PSCs). The optical, electrochemical, and photovoltaic properties of the copolymers were investigated. The results indicate that
A practical synthesis of N, N-dimethyl-(6-arylpyrid-2-yl) alkylamines
Faler, Catherine A
Tetrahedron Letters, 51(42), 5621-5623 (2010)