Merck
133973
Sigma-Aldrich
ブロモ酢酸エチル
reagent grade, 98%
別名:
Bromoacetic acid ethyl ester, Ethyl 2-bromoacetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrCH2COOC2H5
CAS番号:
分子量:
167.00
Beilstein:
506456
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
reagent grade
品質水準
蒸気圧
2.6 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.451 (lit.)
bp
159 °C (lit.)
溶解性
water: insoluble
密度
1.506 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
ester
SMILES記法
CCOC(=O)CBr
InChI
1S/C4H7BrO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2-3H2,1H3
InChI Key
PQJJJMRNHATNKG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ブロモ酢酸エチルは、有機合成においてアルキル化剤およびアシル化試薬として一般的に使用されます。ブロモ酢酸エチルはp-t-ブチルカリックス[4]アレーンとの誘導体化反応で1,3-ジエステル置換カリックス[4]アレーンを生じます。酸化銅(I)の触媒により、アリールボロン酸とスズキ型クロスカップリング反応を生じます
アプリケーション
検出可能な薬剤担体としての役割を果たす、可逆的光反応性のクマリン安定化ポリマー・ナノ粒子の水性溶媒における調製に、ブロモ酢酸エチルが使用されました
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
116.6 °F - closed cup
引火点(℃)
47 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
133973-100ML:
133973-5ML:
133973-BULK:
133973-100G:4548173321318
133973-5G:4548173321332
133973-500ML:
133973-VAR:
133973-500G:4548173321325
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Gillian McMahon et al.
Talanta, 57(6), 1119-1132 (2008-10-31)
A series of derivatisation reactions between p-t-butyl calix[4]arene and ethyl bromoacetate were carried out in order to prepare 1,3 diester substituted calix[4]arene. Mass spectral data, obtained from direct injection of samples, indicated that the reactions were rich in the desired
Unusual pathway of alkylation of 2-(4-bromobenzylidene)-p-menthan-3-one with ethyl bromoacetate
AI Krivoshei, et al.
Russian Chemical Bulletin, 56, 2506-2509 (2007)
Jae Woo Chung et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 8(11), 1693-1700 (2012-03-29)
The ability to create aqueous suspended stable nanoparticles of the hydrophobic homopolymer poly(ϵ-caprolactone) end-functionalized with coumarin moieties (CPCL) is demonstrated. Nanoparticles of CPCL are prepared in a continuous manner using nanoprecipitation. The resulting nanoparticles are spherical in morphology, about 40
Yaser A-H Mostafa et al.
Archives of pharmacal research, 31(3), 279-293 (2008-04-15)
Certain new derivatives of 1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidines were synthesized through the reaction of 1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidine-7-ol with ethyl bromoacetate to afford the ethyl acetate ester, which upon hydrazinolysis gives the corresponding hydrazide. The hydrazide is the key intermediate which was used for the synthesis
A M Seldes et al.
Steroids, 39(2), 181-190 (1982-02-01)
Reformatsky reaction of 3beta, 21-diacyloxy-and 3beta-methoxy-21-acyloxy-5-pregnen-20-one with ethyl bromoacetate yields, through an intramolecular 1,2-acyl migration, 38, 20 XI-acyloxy-14alpha-card-5-enolides were converted into the respective 20 XI-hydroxy-14alpha-card-5-enolides and the 14 alpha-carda-5,20(22)-dienolides. Experimental support to the proposed intramolecular 1,2-acyl migration is provided by