Merck
303208
Sigma-Aldrich
酢酸ブロモメチル
95%
別名:
アセチルオキシメチルブロミド, アセトキシメチルブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2CH2Br
CAS番号:
分子量:
152.97
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.447 (lit.)
bp
130-133 °C/750 mmHg (lit.)
密度
1.56 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
ester
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)OCBr
InChI
1S/C3H5BrO2/c1-3(5)6-2-4/h2H2,1H3
InChI Key
NHYXMAKLBXBVEO-UHFFFAOYSA-N
詳細
酢酸ブロモメチルとO(6)-アルキルグアニン-DNAアルキルトランスフェラーゼ(DNA修復タンパク質)との相互作用がin vitroで研究されました。
アプリケーション
酢酸ブロモメチルは、光学活性シクロヘキセン殺菌剤であるエチル (6R)-6-[N-(2-クロロ-4-フルオロフェニル)スルファモイル]シクロヘキサ-1-エン-1-カルボキシレート[(R)-1:TAK-242)]の合成に使用されました。また、二ヨウ化サマリウムを介したケトンとアルデヒドの1,2-ジアセテートへの変換の試薬としても使用されました。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
134.6 °F - closed cup
引火点(℃)
57 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
303208-250MG:
303208-BULK:
303208-10G:
303208-VAR:
303208-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A direct preparation of 1, 2-diacetates from aldehydes and ketones promoted by samarium diiodide.
Enholm EJ and Satici H.
Tetrahedron Letters, 32(22), 2433-2436 (1991)
Masami Yamada et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 54(1), 58-62 (2006-01-06)
Two new synthetic methods were established for the efficient synthesis of optically active cyclohexene antisepsis agent, ethyl (6R)-6-[N-(2-chloro-4-fluorophenyl)sulfamoyl]cyclohex-1-ene-1-carboxylate [(R)-1: TAK-242)]. The first method involved recrystallization from methanol of the diastereomeric mixture (6RS,1'R)-7, obtained by esterification of carboxylic acid 3 with
Liping Liu et al.
Chemical research in toxicology, 17(6), 742-752 (2004-06-23)
O(6)-Alkylguanine-DNA alkyltransferase (AGT) is a DNA repair protein that removes O(6)-alkylguanine adducts. The interaction of dibromomethane (CH(2)Br(2)) and bromomethyl acetate (BrCH(2)OAc) with AGT was studied in vitro, and the effect of AGT on their toxicity and mutagenicity was investigated using