Merck
413658
Sigma-Aldrich
ヨウ化インジウム(I)
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
別名:
Indium monoiodide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
InI
CAS番号:
分子量:
241.72
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.999% trace metals basis
フォーム:
beads
製品種目
AnhydroBeads
品質水準
アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
beads
反応適合性
reagent type: catalyst
core: indium
不純物
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
粒径
−10 mesh
SMILES記法
[In]I
InChI
1S/HI.In/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
FOVZCYAIUZHXGB-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
二セレン化物または二硫化物の環化や開裂など、ある種の有機反応を伝搬する試薬として発見され使用されてきました。Inを含む錯体の調製にも使用できます。
法的情報
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
413658-BULK:
413658-25G:
413658-PB:
413658-1G:4548173314334
413658-VAR:
413658-1G-PW:
413658-5G-PW:
413658-5G:4548173314341
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tiwari, P.; et al.
Tetrahedron Letters, 47 (14), 2345-2348 (2006)
Ranu, B.C.; et al.
Tetrahedron Letters, 47 (17), 2859-2861 (2006)
Wuping Liao et al.
Inorganic chemistry, 45(10), 3828-3830 (2006-05-09)
A different thermal treatment of identical reactants (EuI2, NaCN, NaN3, and InI) leads to the formation of the three title compounds. In(0.08)Eu4(NCN)3I3 is isotypic with the reported LiEu4(NCN)3I3, Eu8I9(CN)(NCN)3 represents the first mixed cyanide-cyanamide rare-earth compound, and In(0.28)Eu12(NCN)5I(14.91) is characterized
Goeta, A.; et al.
Tetrahedron, 62, 3582-3599 (2006)
Brindaban C Ranu et al.
The Journal of organic chemistry, 71(1), 423-425 (2006-01-04)
[reaction: see text] Diphenyl diselenide (and disulfide) undergo facile reaction with indium(I) iodide and the corresponding intermediate complex condenses in situ with a variety of substituted vinyl bromides in the presence of a catalytic amount of tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) [Pd(PPh3)4] in THF
資料
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
コロイド状量子ドットの合成法、特にカドミウム系および鉛系コロイド状量子ドットの合成法を紹介します。