Merck
PHG0005
SAFC
ビス-トリスプロパン
医薬品製造
別名:
1,3-ビス[トリス(ヒドロキシメチル)メチルアミノ]プロパン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2[CH2NHC(CH2OH)3]2
CAS番号:
分子量:
282.33
Beilstein:
1786109
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161705
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
形状
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested
有効pH範囲
6.3-9.5
pKa (25 °C)
(1) 6.8, (2) 9.0
mp
164-165 °C (lit.)
適合性
suitable for manufacturing use
その他の活性
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
SMILES記法
OCC(CO)(CO)NCCCNC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C11H26N2O6/c14-4-10(5-15,6-16)12-2-1-3-13-11(7-17,8-18)9-19/h12-19H,1-9H2
InChI Key
HHKZCCWKTZRCCL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
バイオ医薬品の工程で使用するためのメルクの高品質原料のSAFC®ポートフォリオは、お客様がM-Clarityプログラムに規定された要件を満たせるよう、厳格な品質管理手順に耐え、文献と専門知識も備えています。
M-Clarity Program
バッファーはほぼすべての製造ステップで不可欠であるため、バッファーの品質はバイオ医薬品プロセスの成功にとって極めて重要です。
メルクの適切な管理下で製造されたバッファー材料の幅広いポートフォリオは、お客様のニーズに合わせて作られています。低リスクアプリケーション用の非GMPグレードから、高リスクアプリケーション用のIPEC-PQG GMPまで、メルクにはお客様の製造ニーズを全てカバーする製品があります。
アプリケーション
Bis Tris Propaneは、「ユニバーサル」緩衝液とも呼ばれるユニークな生物学的緩衝液です。これは、本緩衝液の容量が広範囲にわたることを意味します。Bis Tris Propaneには6.3と9.5の2つのpKaがあるため、緩衝範囲が5.0~10.5に拡大され、生体系用の汎用緩衝液となっています。Bis Tris Propaneは培養細胞株に対して非毒性であると考えられ、透明度の高い溶液です。
広域緩衝液pH勾配が採用されているため、DNAポリメラーゼテクニックのレビューでは、ビストリスプロパンをPCR法に適した緩衝液として記載しています。
法的情報
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
以下による置換
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHG0005-1KG:
PHG0005-BULK-PC:
PHG0005-100G:
PHG0005-BULK:
PHG0005-5KG:
PHG0005-1KT:
PHG0005-VAR:
PHG0005-100G-KC:
PHG0005-10KG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
MOPS
SAFC
PHG0007
MOPS
MES 水和物
SAFC
PHG0003
MES 水和物
Natalie Jayne Werling et al.
Human gene therapy methods, 26(3), 82-92 (2015-05-09)
Adeno-associated viral (AAV) vectors show great promise for gene therapy because of their excellent safety profile; however, development of robust dose-determining assays for AAV has presented a significant challenge. With the ultimate goal of future harmonization and standardization of AAV
Francesca Spyrakis et al.
ChemMedChem, 9(7), 1501-1511 (2014-03-13)
Cystalysin from Treponema denticola is a pyridoxal 5'-phosphate dependent lyase that catalyzes the formation of pyruvate, ammonia, and sulfide from cysteine. It is a virulence factor in adult periodontitis because its reaction contributes to hemolysis, which sustains the pathogen. Therefore
Milya Davlieva et al.
Nucleic acids research, 43(9), 4758-4773 (2015-04-22)
LiaR is a 'master regulator' of the cell envelope stress response in enterococci and many other Gram-positive organisms. Mutations to liaR can lead to antibiotic resistance to a variety of antibiotics including the cyclic lipopeptide daptomycin. LiaR is phosphorylated in
Roland D Kersten et al.
ACS chemical biology, 10(11), 2501-2511 (2015-09-18)
Terpenes are ubiquitous natural chemicals with diverse biological functions spanning all three domains of life. In specialized metabolism, the active sites of terpene synthases (TPSs) evolve in shape and reactivity to direct the biosynthesis of a myriad of chemotypes for
Frank Jansen et al.
Biotechnology and applied biochemistry, 61(6), 646-654 (2014-03-01)
The plant polymer lignin is the greatest source of aromatic chemical structures on earth. Hence, the chemically diverse lignin monomers are valuable raw materials for fine chemicals, materials synthesis, and food and flavor industries. However, extensive use of this natural