製品種目
BioXtra
品質水準
アッセイ
≥99.0% (titration)
形状
powder
不純物
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
強熱残分
≤0.1%
pH
10.0-12.0 (1 M in H2O)
有効pH範囲
6.3-9.5
pKa (25 °C)
(1) 6.8, (2) 9.0
mp
164-165 °C (lit.)
溶解性
H2O: 1 M, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
吸収
≤0.05 at 280 in H2O at 1 M
≤0.1 at 260 in H2O at 1 M
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
保管温度
room temp
SMILES記法
OCC(CO)(CO)NCCCNC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C11H26N2O6/c14-4-10(5-15,6-16)12-2-1-3-13-11(7-17,8-18)9-19/h12-19H,1-9H2
InChI Key
HHKZCCWKTZRCCL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- ヒト全血におけるゲノム DNA の包括的メチル化評価のためのキャピラリー電気泳動 UV 検出法:ヒト全血中の包括的な DNA メチル化レベルを評価するキャピラリー電気泳動法では、バッファーとしてビス-トリスプロパンが使用されています。バッファー′の役割は、電気泳動条件の安定性と再現性を維持する上で極めて重要です(Zinellu et al., 2019)。
- 天然の無酸素細菌における効率的な電子供与体としての低電位マンガンイオン:細菌における電子供与体としての低電位マンガンイオンの役割を研究する実験条件のバッファーとして、ビス-トリスプロパンが使用されています。この研究結果は、微生物システムにおける電子伝達プロセスの理解を深めるものです(Deshmukh et al., 2018)。
- キャピラリー電気泳動 UV 検出によるヒト全血中の包括的ゲノム DNA メチル化の評価:この研究では、DNA のメチル化レベルを評価するために、キャピラリー電気泳動法に BIS-TRIS プロパンを使用しています。バッファー′の特性により、正確で信頼性の高い検出が可能となり、これはエピジェネティック研究にとって極めて重要です(Zinellu et al., 2017)。
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B9410-100G:
B9410-BULK-PC:
B9410-250G:
B9410-25G:
B9410-VAR:
B9410-BULK:
B9410-10G:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.