Merck
PHG0003
SAFC
MES 水和物
医薬品製造
別名:
2-(N-モルホリノ)エタンスルホン酸 水和物, 4-モルホリンエタンスルホン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H13NO4S · xH2O
CAS番号:
分子量:
195.24 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
形状
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested
有効pH範囲
5.5-6.7
pKa 
6.1
適合性
suitable for manufacturing use
その他の活性
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
SMILES記法
O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.H2O/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);1H2
InChI Key
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
バイオ医薬品の工程で使用するためのメルクの高品質原料のSAFC®ポートフォリオは、お客様がM-Clarityプログラムに規定された要件を満たせるよう、厳格な品質管理手順に耐え、文献と専門知識も備えています。
M-Clarity Program
バッファーはほぼすべての製造ステップで不可欠であるため、バッファーの品質はバイオ医薬品プロセスの成功にとって極めて重要です。
メルクの適切な管理下で製造されたバッファー材料の幅広いポートフォリオは、お客様のニーズに合わせて作られています。低リスクアプリケーション用の非GMPグレードから、高リスクアプリケーション用のIPEC-PQG GMPまで、メルクにはお客様の製造ニーズを全てカバーする製品があります。
アプリケーション
MESは、「良好な」バッファーと呼ばれることが多い生物学的な緩衝液です。MESのpKaは5.96であるため、MESは、培地のほか、溶液内の安定した環境を維持するタンパク質ベースの緩衝液製剤の理想的な候補になります。MESは培養細胞株に対して非毒性で、水溶性が高く、溶液の透明度が高くなります。
MESは、細胞培養培地、生物医薬品緩衝製剤(上流と下流の両方)、および診断試薬に使用されます。MESベースの緩衝液は、抗体、ペプチド、タンパク質、血液成分、および増殖因子の精製バイオプロセスに使用されます。
法的情報
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
以下による置換
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHG0003-100G:
PHG0003-25KG:
PHG0003-1KT:
PHG0003-VAR:
PHG0003-5KG:
PHG0003-100G-KC:
PHG0003-50KG:
PHG0003-BULK-PC:
PHG0003-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tongtong Ma et al.
International journal of pharmaceutics, 473(1-2), 296-303 (2014-07-02)
Oral delivery of antigens is patient-friendly and efficient way of treating intestinal infections. However, the efficacy of oral vaccines is limited by degradation in the gastrointestinal (GI) tract and poor absorption by enterocytes and antigen-presenting cells (APC). Here we report
Tomoya Narawa et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 38(4), 545-551 (2015-04-04)
The stereoselective transport of methotrexate (L-amethopterin, L-MTX) and its enantiomer (D-amethopterin, D-MTX) by the rat proton-coupled folate transporter (rPCFT) were examined using rPCFT-expressing HEK293 cells. The initial rate of uptake of [3H]-L-MTX by the rPCFT followed Michaelis-Menten kinetics, with a
M Mirazul Islam et al.
Acta biomaterialia, 12, 70-80 (2014-12-03)
The implant-host interface is a critical element in guiding tissue or organ regeneration. We previously developed hydrogels comprising interpenetrating networks of recombinant human collagen type III and 2-methacryloyloxyethyl phosphorylcholine (RHCIII-MPC) as substitutes for the corneal extracellular matrix that promote endogenous
Xu Yu et al.
Biosensors & bioelectronics, 66, 520-526 (2014-12-17)
A novel highly sensitive colorimetric assay for DNA detection using cascade amplification strategy based on hybridization chain reaction and enzyme-induced metallization was established. The DNA modified superparamagnetic beads were demonstrated to capture and enrich the target DNA in the hybridization
Patricia Lopez-Sanchez et al.
Soft matter, 11(20), 4002-4010 (2015-04-23)
Cellulose hydrogels are extensively applied in many biotechnological fields and are also used as models for plant cell walls. We synthesised model cellulosic hydrogels containing hemicelluloses, as a biomimetic of plant cell walls, in order to study the role of