グレード
BioPerformance Certified
for molecular biology
品質水準
無菌性
sterile; 0.2 μm filtered
フォーム
solution
濃度
1 M
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
有効pH範囲
5.5-6.7
微量陽イオン
Fe: <5 ppm
適合性
suitable for
保管温度
room temp
SMILES記法
[S](=O)(=O)(O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7/h1-6H2,(H,8,9,10)
InChI Key
SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
M1317-100ML:
M1317PROC:
M1317-1L-PW:
M1317-VAR:
M1317-PH:
M1317-500ML-PW:
M1317-BULK:
M1272-1MG-PW:
M1317-500ML:
M1317-1L:
M1317-100ML-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)