Merck
76039
Sigma-Aldrich
MES 溶液
BioUltra, for molecular biology, 0.5 M in H2O
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H13NO4S
CAS番号:
分子量:
195.24
Beilstein:
6350956
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
eCl@ss:
32129211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
グレード
for molecular biology
品質水準
製品種目
BioUltra
形状
liquid
濃度
0.5 M in H2O
pH
2.5-4.0 (25 °C in neat)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.01
λ: 280 nm Amax: 0.01
SMILES記法
OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7/h1-6H2,(H,8,9,10)
InChI Key
SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • 中赤外領域における水溶性分子の正確なモル吸光係数を得るための、水溶液サンプルの厚さのナノメーターによる測定:この研究では、水溶液サンプルの正確な厚さ測定を実現するために、MES 溶液を緩衝剤として使用しています。得られた正確なモル吸光係数は、生化学研究における分光分析の信頼性を向上させます(Gutierrez-Salazar & Lorenz-Fonfria, 2024)。
  • コハク酸官能性モノマーの重合誘発自己集合により生成された pH 応答性ナノゲル:この研究では、pH 応答性ナノゲルの合成中に、目的の pH 環境を維持する目的で MES 溶液が使用されています。この研究は、薬物送達システムにおけるこれらのナノゲルの潜在的な応用可能性を強調しています(Du & Fielding, 2024)。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
76039-BULK-F:
76039-100ML-F:
76039-500ML-F:
76039-VAR-F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yogesh Saini et al.
BMC genomics, 15, 726-726 (2014-09-11)
Defects in airway mucosal defense, including decreased mucus clearance, contribute to the pathogenesis of human chronic obstructive pulmonary diseases. Scnn1b-Tg mice, which exhibit chronic airway surface dehydration from birth, can be used as a model to study the pathogenesis of
Sergey V Novitskiy et al.
Breast cancer research : BCR, 16(5), 425-425 (2014-10-05)
Transforming growth factor beta (TGFβ) plays a major role in the regulation of tumor initiation, progression, and metastasis. It is depended on the type II TGFβ receptor (TβRII) for signaling. Previously, we have shown that deletion of TβRII in mammary
Zhi-Qi Ren et al.
PloS one, 10(6), e0130481-e0130481 (2015-06-24)
In order to early screen and detect suspected biomarkers from pathogens and the human body itself, tracers or reaction strategies that can act as signal enhancers have been proposed forth at purpose. In this paper, we discussed the applicability of
David G Ousterout et al.
Nature communications, 6, 6244-6244 (2015-02-19)
The CRISPR/Cas9 genome-editing platform is a promising technology to correct the genetic basis of hereditary diseases. The versatility, efficiency and multiplexing capabilities of the CRISPR/Cas9 system enable a variety of otherwise challenging gene correction strategies. Here, we use the CRISPR/Cas9
D B Bas et al.
European journal of pain (London, England), 19(2), 260-270 (2014-06-20)
Mounting evidence points to individual contributions of tumour necrosis factor-alpha (TNF) and the c-Jun N-terminal kinase (JNK) pathway to the induction and maintenance of various pain states. Here we explore the role of spinal TNF and JNK in carrageenan-induced hypersensitivity.