Merck
M3058
Sigma-Aldrich
MES ナトリウム塩
BioPerformance Certified, suitable for cell culture
別名:
2-モルホリノエタンスルホン酸ナトリウム, 4-モルホリンエタンスルホン酸、ナトリウム塩, 2-(N-モルホリノ)エタンスルホン酸 ナトリウム塩, 4-モルホリンエタンスルホン酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12NNaO4S
CAS番号:
分子量:
217.22
Beilstein:
3765682
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
eCl@ss:
32129211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
グレード
BioPerformance Certified
for molecular biology
形状
crystalline powder
保管条件
dry at room temperature
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin and total aerobic microbial count, tested
white
有効pH範囲
5.5-6.7
pKa 
6.1
溶解性
water: 335.3 g/L at 20 °C
適合性
suitable for component for culture media
suitable for molecular biology
アプリケーション
agriculture
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
その他の活性
DNase, NICKase, RNase, protease, none detected
SMILES記法
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.Na/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
InChI Key
IRHWMYKYLWNHTL-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-モルホリンエタンスルホン酸、ナトリウム塩(MES)は、その卓越した性質から科学研究の分野で人気の高い双性イオン性バッファーとなっています。6.1のpKa値により5.5~6.7のpH範囲の溶液を有効に緩衝できます。この製品は、BioPerformance認証済みで、生化学的および分子生物学的実験の緩衝剤として幅広く使用され、ウェスタンブロッティング、細胞培養、電気泳動などの種々の生物学的反応においてpHの安定化に寄与しています。
MESは、生物学的用途のために開発された、いわゆる「グッド」バッファーのひとつです。 MES遊離酸を使用したバッファーは、遊離酸を水酸化ナトリウムで所要のpH(pKa=±1)まで滴定することで調製できます。または、MES遊離酸およびMESナトリウム塩の同モル溶液を混合して所定のpHとすることもできます。原液を用いて所定のpHのバッファーを調製するための標準混合表が公開されています。
アプリケーション
MESナトリウム塩は、 モノクローナル抗体(MAb)のアミン反応性センサーへのカップリングを促進するためのセンサーのカップリングバッファーとしてpH 4.5またはpH 5.0のいずれかで使用されて、蛍光標識された相補鎖によるハイブリダイゼーション試験およびマイクロアレイ分析中のマイクロアレイスライドの洗浄に用いられ、またマイクロアレイでRNAオリゴヌクレオチドを増殖するためのin situフォトリソグラフィーに対応したRNAホスホロアミダイトの新しいセットを調製するために一定の役割を果たします
MESナトリウム塩は、MABをアミン反応性センサーにカップリングする際にカップリングバッファーとして使用されています。また、in vitro植物体再生時に発芽培地およびシュート誘導培地の成分として使用されています。
特徴および利点
  • 分子生物学および細胞培養に適している
  • エンドトキシンおよび総好気性微生物数の試験が実施済み
  • DNase、NICKase、RNase、およびプロテアーゼフリー
  • 6.1のpKa(25°C)によりpH 5.5~6.7(25°C)を有効に緩衝する
調製ノート
MESナトリウム塩は水溶性で、水50 mLに25 gを溶解することで透明無色の溶液となります(約2.3M)。溶液のpHは、濃度により9~10となるはずです。溶液は2~8°Cで数カ月安定です。0.2 μmのフィルターでろ過して安定化させる必要があります。オートクレーブ処理はお勧めしません。ヌクレアーゼを含まないバッファーが必要な場合には、まず水で処理し、オートクレーブ処理した後にバッファー粉末を添加する方法が最適です。MES溶液をオートクレーブ処理すると、黄色く着色します(ただし、pHはほとんど変化しません)。黄色い分解産物の組成は同定されていません。
その他情報
生化学の領域に関する追加情報を請求するには、このフォームに必要事項を入力してください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M3058-BULK:
M3058-VAR:
M3058-1KG-PB:
M3058-500G:
M3058-1KG:
M3058-10KG:
M3058-25G:
M3058-500G-PB:
M3058-100G:
M3058-BULK-PC:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
In vitro plant regeneration from commercial cultivars of soybean.
Raza, G
Biomedical Research, 2017 (2017)
High-throughput epitope binning assays on label-free array-based biosensors can yield exquisite epitope discrimination that facilitates the selection of monoclonal antibodies with functional activity.
Abdiche, YN et al.
PLoS ONE, 9 (3), e92451-e92451 (2014)
Yasmina Noubia Abdiche et al.
PloS one, 9(3), e92451-e92451 (2014-03-22)
Here, we demonstrate how array-based label-free biosensors can be applied to the multiplexed interaction analysis of large panels of analyte/ligand pairs, such as the epitope binning of monoclonal antibodies (mAbs). In this application, the larger the number of mAbs that
Dawson, RMC et al.
Data for Biochemical Research, 410-410 (1987)
High-Density DNA and RNA microarrays - Photolithographic Synthesis, Hybridization and Preparation of Large Nucleic Acid Libraries
Lietard J, et al.
Journal of Visualized Experiments, 2019, 150-150 (2019)
関連コンテンツ
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.