Merck
RDD030
Sigma-Aldrich
MES 水和物
free-flowing, Redi-Dri, ≥99.0%
別名:
2-(N-モルホリノ)エタンスルホン酸 水和物, 4-モルホリンエタンスルホン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H13NO4S · xH2O
CAS番号:
分子量:
195.24 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
NACRES:
NA.21
製品種目
Redi-Dri
品質水準
アッセイ
≥99.0%
品質
free-flowing
有効pH範囲
5.5-6.7
pKa 
6.1
SMILES記法
O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.H2O/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);1H2
InChI Key
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • Redi-Dri packaging controls moisture for hygroscopic chemicals that commonly clump
  • Anhydrous powder remains free-flowing and easy to use
  • Safer to handle and weigh out for routine use in lab
  • Eliminates clumps, maintaining product moisture, quality, and attributes
その他情報
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
法的情報
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
WGK
WGK 1
Jan Code
RDD030-500G:
RDD030-1KG:
RDD030-2.5KG:
RDD030-100G:
RDD030-VAR:
RDD030-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.