アッセイ
≥99% (titration)
フォーム
crystalline
有効pH範囲
8.3-9.7
pKa (25 °C)
9.0
溶解性
water: 0.333 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
SMILES記法
CC(C)(CO)NCC(O)CS(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H17NO5S/c1-7(2,5-9)8-3-6(10)4-14(11,12)13/h6,8-10H,3-5H2,1-2H3,(H,11,12,13)
InChI Key
ACERFIHBIWMFOR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A6659-BULK-PC:
A6659-BULK:
A6659-25G:
A6659-100G:
A6659-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.