Merck
1.03252
Millipore
2,2-Bis(hydroxyethyl)-(iminotris)- (hydroxymethyl)-methane
BIS-TRIS
別名:
2,2-Bis(hydroxyethyl)-(iminotris)- (hydroxymethyl)-methane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H19NO5
CAS番号:
分子量:
209.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
230-237-7
NACRES:
NA.05
品質水準
フォーム
solid
pH
9.4-9.8 (20 °C, 20 g/L in H2O)
溶解性
soluble 579.9 g/L
保管温度
15-25°C
SMILES記法
N(C(CO)(CO)CO)(CCO)CCO
InChI
1S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14H,1-7H2
InChI Key
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Absorbance A (280 nm; 10 %; 1 cm; water): ≤ 0.1
pH-value (2 %; water): 9.4 - 9.8
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Sulphate (SO₄): ≤ 0.01 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Sulfated ash: ≤ 0.05 %
Loss on drying (60 °C; vacuum): ≤ 1.0 %
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2