Merck
1354900
USP
ケンフェロール
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
3,4′,5,7-テトラヒドロキシフラボン, 3,5,7-トリヒドロキシ-2-(4-ヒドロキシフェニル)-4H-1-ベンゾピラン-4-オン, ロビゲニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H10O6
CAS番号:
分子量:
286.24
Beilstein:
304401
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
kaempferol
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Oc1ccc(cc1)C2=C(O)C(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C15H10O6/c16-8-3-1-7(2-4-8)15-14(20)13(19)12-10(18)5-9(17)6-11(12)21-15/h1-6,16-18,20H
InChI Key
IYRMWMYZSQPJKC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Kaempferol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Ginkgo
  • Ginkgo Capsules
  • Ginkgo Tablets
  • Powdered Ginkgo Extract
  • Quercetin
低ppm領域でのアンチモンの発色剤およびサブppm領域でのガリウムおよびインジウムの発色剤です。
生物化学的/生理学的作用
骨破壊性骨吸収の強力なインヒビターです。この効果は、ケンフェロールの抗酸化およびエストロゲン活性によるものと考えられています。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1354900-15MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
ルテオリン primary reference standard
03880590
ルテオリン
ルテオリン analytical standard
Supelco
72511
ルテオリン
ケルセチン Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1488
ケルセチン
(+)-カテキン United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1096790
(+)-カテキン
Rutin phyproof® Reference Substance
PHL89270
Rutin
没食子酸 certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
91215
没食子酸