Merck
PHL89235
ケンフェロール
phyproof® Reference Substance
別名:
3,4′,5,7-テトラヒドロキシフラボン, 3,5,7-トリヒドロキシ-2-(4-ヒドロキシフェニル)-4H-1-ベンゾピラン-4-オン, ロビゲニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H10O6
CAS番号:
分子量:
286.24
Beilstein:
304401
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
Oc1ccc(cc1)C2=C(O)C(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C15H10O6/c16-8-3-1-7(2-4-8)15-14(20)13(19)12-10(18)5-9(17)6-11(12)21-15/h1-6,16-18,20H
InChI Key
IYRMWMYZSQPJKC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
アプリケーション
低ppm領域でのアンチモンの発色剤およびサブppm領域でのガリウムおよびインジウムの発色剤です。
生物化学的/生理学的作用
骨破壊性骨吸収の強力なインヒビターです。この効果は、ケンフェロールの抗酸化およびエストロゲン活性によるものと考えられています。
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: allium cinnamomum crataegus echinacea eucalyptus ginkgo glycyrrhiza hypericum lycium pimpinella primula sambucus
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89235-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)